Learn More
Oxyde d’étain(II), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Agent réducteur, abrasif doux, préparation de sels stanneux
29.75€ - 202.01€
Identifiants chimiques
CAS 21651-19-4
Formule moléculaire OSn
Poids moléculaire (g/mol) 134.71
Numéro MDL MFCD00011243
Clé InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 88989
Nom IUPAC oxyde d’étain
SMILES O=[Sn]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11327307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011569.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11317307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011569.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11307307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011569.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
It is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P271-P304+P340-P312-P314-P501c
H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 244-499-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde d’étain(II), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals