Learn More
Oxyde d’étain(II), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317307
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Agent réducteur, abrasif doux, préparation de sels stanneux
It is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21651-19-4
Formule moléculaire OSn
Poids moléculaire (g/mol) 134.71
Numéro MDL MFCD00011243
Clé InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
CID PubChem 88989
Nom IUPAC oxyde d’étain
SMILES O=[Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) oxide
Point de fusion 1080°C (decomposition)
Forme physique Poudre maillée de -100
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,and alcohol.
Poids de la formule 134.69
Densité 6.45 g/mL
Nom du produit
Oxyde d’étain(II), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >