Learn More
Oxalate d’étain(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.26€ - 386.93€
Identifiants chimiques
CAS 814-94-8
Formule moléculaire C2O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 206.728
Numéro MDL MFCD00040678
Clé InChI OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
CID PubChem 13149
Nom IUPAC oxalate d’étain(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11429193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.22
100 g
32.26€
100g
11439193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.36
500 g
98.99€
500g
11449193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.0E
2500 g
386.93€
2500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
814-94-8
206.728
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
13149
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
C2O4Sn
MFCD00040678
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
oxalate d’étain(2+)
Spécification
Tin (II) oxalate
814-94-8
SnC2O4
UN3288
14,8786
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
oxalate d’étain(2+)
13149
98%
280°C (decomposition)
C2O4Sn
MFCD00040678
3708588
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
206.728
206.72
3.56
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-414-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Stannous oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Stannous oxalate