Learn More
Oxalate d’étain(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429193
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-94-8
Formule moléculaire C2O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 206.728
Numéro MDL MFCD00040678
Clé InChI OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
CID PubChem 13149
Nom IUPAC oxalate d’étain(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin (II) oxalate
Point de fusion 280°C (decomposition)
Quantité 100 g
Formule linéaire SnC2O4
Numéro UN UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Poids de la formule 206.72
Pourcentage de pureté 98%
Densité 3.56
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stannous oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Stannous oxalate