Learn More
Fluorophosphate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
54.00€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS 52262-58-5
Formule moléculaire FO3PSn
Poids moléculaire (g/mol) 216.679
Numéro MDL MFCD00058794
Clé InChI ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
CID PubChem 44717639
Nom IUPAC Fluoro-dioxido-oxo--$l^{5}-phosphane ; étain(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11304547
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039608.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11394537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039608.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
52262-58-5
216.679
ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
44717639
[O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
FO3PSn
MFCD00058794
tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
Fluoro-dioxido-oxo--$l^{5}-phosphane ; étain(2+)
Spécification
Tin(II) fluorophosphate
Blanc
FO3PSn
tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Fluoro-dioxido-oxo--$l^{5}-phosphane ; étain(2+)
44717639
52262-58-5
Poudre
MFCD00058794
Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
[O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
216.679
216.66
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante