Learn More
Arséniure d’étain, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific™
45.30€ - 566.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39332-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10N4O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.254 |
Numéro MDL | MFCD00148646 |
Clé InChI | OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol |
CID PubChem | 3579846 |
Nom IUPAC | 3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol |
SMILES | C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036363.03 |
1 g |
45.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036363.06 |
5 g |
154.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036363.14 |
25 g |
566.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
39332-13-3 | |
226.254 | |
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N | |
3579846 | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O |
C8H10N4O2S | |
MFCD00148646 | |
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol | |
3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol |
Spécification
Tin arsenide | |
Pièces | |
C8H10N4O2S | |
UN1557 | |
Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O | |
226.254 | |
193.61 |
39332-13-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00148646 | |
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol | |
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol | |
3579846 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P501c
H301+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante