Learn More
Arséniure d’étain, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific™
Code produit. 11333458
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39332-13-3
Formule moléculaire C8H10N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.254
Numéro MDL MFCD00148646
Clé InChI OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
CID PubChem 3579846
Nom IUPAC 3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin arsenide
Forme physique Pièces
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Poids de la formule 193.61
Pourcentage de pureté 99.999%