Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium bleu de thymol, pour analyse ACS
48.44€ - 285.42€
Identifiants chimiques
CAS 62625-21-2
Formule moléculaire C27H29NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 488.57
Numéro MDL MFCD00151093
Clé InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
CID PubChem 23692293
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10519292
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
420940100
10 g Flacon en verre
48.44€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10647581
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
420940250
25 g Flacon en verre
92.46€
25g
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10502184
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
420941000
100 g Flacon en verre
285.42€
100g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
62625-21-2
488.57
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
C27H29NaO5S
MFCD00151093
23692293
Spécification
Thymol Blue sodium salt
62625-21-2
C27H29NaO5S
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
488.57
488.58
Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Poudre
283.0°C
Passes Test
MFCD00151093
Authentique
Sodium ; 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénolate
23692293
Réactif ACS
Brun-noir ou noir-vert à orange
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Thymol Blue sodium salt