Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium bleu de thymol, pour analyse ACS
Code produit. 10519292
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-21-2
Formule moléculaire C27H29NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 488.57
Numéro MDL MFCD00151093
Clé InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
CID PubChem 23692293
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue sodium salt
Point de fusion 283.0°C
Clarity Passes Test
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC Sodium ; 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénolate
Poids de la formule 488.58
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Couleur Brun-noir ou noir-vert à orange
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Thymol Blue sodium salt