Learn More
Sulfate de thulium(III) octahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
43.60€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13778-40-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H16O20S3Tm2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 770.156 |
Numéro MDL | MFCD00149881 |
Clé InChI | GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate |
CID PubChem | 71310074 |
Nom IUPAC | sulfate de thulium(3+) octahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17296.03 |
1 g |
43.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17296.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIl est utilisé comme réactif dans les réactions de déshydratation. C‘est le dopant important pour les amplificateurs de fibre.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, modérément soluble dans les acides minéraux forts.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l‘écart des agents oxydants forts et de l‘humidité.
Identifiants chimiques
13778-40-0 | |
770.156 | |
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H | |
71310074 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3] |
H16O20S3Tm2 | |
MFCD00149881 | |
thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate | |
sulfate de thulium(3+) octahydraté |
Spécification
Thulium(III) sulfate octahydrate | |
H16O20S3Tm2 | |
thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate | |
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H | |
sulfate de thulium(3+) octahydraté | |
71310074 | |
99.99% |
13778-40-0 | |
MFCD00149881 | |
Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3] | |
770.156 | |
770.17 (626.06 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 243-996-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures