Learn More
Sulfate de thulium(III) octahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans les réactions de déshydratation. C‘est le dopant important pour les amplificateurs de fibre.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, modérément soluble dans les acides minéraux forts.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l‘écart des agents oxydants forts et de l‘humidité.
Il est utilisé comme réactif dans les réactions de déshydratation. C‘est le dopant important pour les amplificateurs de fibre.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, modérément soluble dans les acides minéraux forts.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l‘écart des agents oxydants forts et de l‘humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thulium(III) sulfate octahydrate |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. |
Poids de la formule | 770.17 (626.06 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sensibilité | Hygroscopic |