Learn More
Oxalate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO)
55.05€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS 58176-73-1
Formule moléculaire C6O12Tm2
Poids moléculaire (g/mol) 601.92
Numéro MDL MFCD00050804
Clé InChI BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Synonyme thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
CID PubChem 45052048
SMILES [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362528
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014578.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11372528
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014578.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
58176-73-1
601.92
BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
45052048
C6O12Tm2
MFCD00050804
thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
[Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Thulium(III) oxalate hydrate
Cristalline
C6O12Tm2
MFCD00050804
14,9394
Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
[Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
601.92
601.93 (Anhydrous)
Reacton™
58176-73-1
(REO)
Tm2(C2O4)3·xH2O
UN3288
thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
oxalate;thulium(3+);hydrate
45052048
99.9%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-887-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates