Learn More
Oxalate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO)
Code produit. 11362528
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58176-73-1
Formule moléculaire C6O12Tm2
Poids moléculaire (g/mol) 601.92
Numéro MDL MFCD00050804
Clé InChI BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Synonyme thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
CID PubChem 45052048
SMILES [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) oxalate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Tm2(C2O4)3·xH2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,9394
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
Nom IUPAC oxalate;thulium(3+);hydrate
Poids de la formule 601.93 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™