Learn More
Bromure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
141.00€ - 616.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14456-51-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Tm |
Poids moléculaire (g/mol) | 408.646 |
Numéro MDL | MFCD00050138 |
Clé InChI | HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g |
CID PubChem | 84454 |
Nom IUPAC | tribromure de thulium(3+) |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039186.03 |
1 g |
141.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039186.06 |
5 g |
616.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
14456-51-0 | |
408.646 | |
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K | |
84454 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3] |
Br3Tm | |
MFCD00050138 | |
thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g | |
tribromure de thulium(3+) |
Spécification
1440°C | |
952°C | |
14456-51-0 | |
(REO) | |
MFCD00050138 | |
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K | |
tribromure de thulium(3+) | |
84454 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Thulium(III) bromide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
Br3Tm | |
thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3] | |
408.646 | |
408.66 | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-444-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only