Learn More
Bromure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343568
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-51-0
Formule moléculaire Br3Tm
Poids moléculaire (g/mol) 408.646
Numéro MDL MFCD00050138
Clé InChI HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
CID PubChem 84454
Nom IUPAC tribromure de thulium(3+)
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Spécification
Point d’ébullition 1440°C
Nom chimique ou matériau Thulium(III) bromide
Point de fusion 952°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 408.66
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic