Learn More
Masterflex™ Adaptateurs de compression à filetage
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
68.15€ - 120.00€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de compression à filetage |
---|---|
Description | Compression x NPT(M) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | Raccords 10 |
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Adaptateur de compression à filetage | |
Non autoclavable | |
Raccords 10 | |
3/4 po | |
Structuré |
Compression x NPT(M) | |
Polypropylène | |
3/4 po | |
Oxyde d’éthylène |