Learn More
Masterflex™ Adaptateurs de compression à filetage
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque: Masterflex™ 06385-78
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Adaptateur de compression à filetage | |
Non autoclavable | |
1 15/16 pouces | |
3/4 po | |
NPT(M) 3 /4 po | |
33 mm | |
Structuré |
Compression x NPT(M) | |
Polypropylène | |
Raccords 10 | |
3/4 po | |
Oxyde d’éthylène | |
1 5/16 pouces |