Learn More
Thiophosgène, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
47.10€ - 1439.36€
Identifiants chimiques
CAS | 463-71-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00004918 |
Clé InChI | ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio |
CID PubChem | 10040 |
ChEBI | CHEBI:29366 |
Nom IUPAC | dichlorure de thiocarbonyle |
SMILES | C(=S)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10357660
|
Thermo Scientific Acros
151640250 |
25 g | Flacon en verre |
47.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103300
|
Thermo Scientific Acros
151641000 |
100 g | Flacon en verre |
115.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647943
|
Thermo Scientific Acros
151645000 |
500 g | Flacon en verre |
392.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944391
|
Thermo Scientific Acros
151640025 |
2.5 kg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
463-71-8 | |
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N | |
10040 | |
dichlorure de thiocarbonyle |
MFCD00004918 | |
thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio | |
CHEBI:29366 | |
C(=S)(Cl)Cl |
Spécification
73.0°C | |
463-71-8 | |
Liquide | |
CCl2S | |
MFCD00004918 | |
05,667; 09,466 | |
thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio | |
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorure de thiocarbonyle | |
10040 | |
114.98 | |
1.5442 | |
1.5080g/mL |
Thiophosgene | |
Rouge orangé à rouge | |
80% min. (GC) | |
ClCSCl | |
03,134 | |
62°C | |
Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol | |
C(=S)(Cl)Cl | |
114.98 | |
CHEBI:29366 | |
85% | |
1.508 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
En cas d’irritation c
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-341-6
- Thiophosgene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only