Learn More
Thiophosgène, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944391
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 463-71-8
Numéro MDL MFCD00004918
Clé InChI ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
CID PubChem 10040
ChEBI CHEBI:29366
Nom IUPAC dichlorure de thiocarbonyle
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 73.0°C
Nom chimique ou matériau Thiophosgene
Couleur Rouge orangé à rouge
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Formule moléculaire CCl2S
Formule linéaire ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Point d’éclair 62°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 114.98
Poids de la formule 114.98
Pourcentage de pureté 85%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5442
Gravité spécifique 1.508
Densité 1.5080g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophosgene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.