Learn More
Sonoco™ Supports à roulettes en aluminium ThermoSafe
Facilite le transport et la manipulation des coffres de stockage
264.00€
Spécification
Type | Chariot |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | Pour faciliter le transport et la manipulation des coffres de stockage |
Comprend | Quatre roulettes pivotantes robustes avec freins |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12852011
|
Sonoco™
376 |
48 cm | 71 cm | ||||||
Description
Facilite le transport et la manipulation des coffres de stockage
- Fabriqués en aluminium robuste
- Quatre roulettes pivotantes robustes 4 po (10 cm) avec freins
Spécification
Chariot | |
Aluminium | |
Pour faciliter le transport et la manipulation des coffres de stockage | |
Quatre roulettes pivotantes robustes avec freins |