Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microplaques Sorvall™ Stratos
Capacité de la microplaque2 x 2
Marque: Thermo Scientific™ 75003048
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rotor libre pour Sorvall ou Stratos• Rotor microtitrage
Spécification
Rotor pour plaque de microtitration | |
1,370 ×g | |
1,36 cm | |
Confinement biologique certifié |
2 x 1 mL | |
3 000 tr/min | |
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rotor de microplaques Sorvall™ Stratos > Rotor pour plaque de microtitration, 2 x 1
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu