Learn More
Thermo Scientific™ Corps du rotor DualSpin
Analysez des tubes sanguins IVD cliniques courants, des tubes avec gel, des seringues standard de 10 ml et des tubes coniques de 15 ml avec le rotor Thermo Scientific™ DualSpin™.
Marque: Thermo Scientific™ 75008813
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Analysez des tubes sanguins IVD cliniques courants, des tubes avec gel, des seringues standard de 10 ml et des tubes coniques de 15 ml avec le rotor Thermo Scientific™ DualSpin™.
Spécification
Composite léger | |
Corps du rotor | |
Centrifugeuse de paillasse accuSpin™ 8C. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Corps du rotor DualSpin > Corps du rotor DualSpin
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu