Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour flacons de culture Sorvall™
Pour le traitement de Nunc™ T-75 ou T-25 EasyFlasks™ dans les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT.
835.00€ - 850.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor T/RT à godet rond Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ |
---|
Requires: Rotor 75006445 avec godet rond 75006441
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12693523
|
Thermo Scientific™
75008383 |
Flacon T-75 |
850.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12613553
|
Thermo Scientific™
75008384 |
Flacon T-25 |
835.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La conception coudée unique assure une pelletisation serrée, ce qui facilite le retrait du surnageant sans perturbation des granulés.
- L’adaptateur T-25 maintient les flacons à un angle de 25° ; Le T-75 à un angle de 75°
- Sold in pairs
Spécification
Rotor T/RT à godet rond Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ |