Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour flacons de culture Sorvall™
Pour le traitement de Nunc™ T-75 ou T-25 EasyFlasks™ dans les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT.
Marque: Thermo Scientific™ 75008383
Requires : Rotor 75006445 avec godet rond 75006441
Description
La conception coudée unique assure une pelletisation serrée, ce qui facilite le retrait du surnageant sans perturbation des granulés.
- L’adaptateur T-25 maintient les flacons à un angle de 25° ; Le T-75 à un angle de 75°
- Sold in pairs
Spécification
Flacon T-75 | |
Rotor T/RT à godet rond Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ | |
75 ° |