Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
80.00€ - 1025.00€
Spécification
Couleur | Rouge clair |
---|---|
Type de produit | Shandon Mucolexx |
À utiliser avec (application) | Offre une conservation à court terme des échantillons |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12648016
|
Epredia™
9990370 |
4 x 500 ml (0,13 gal) |
80.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473770
|
Epredia™
9990371 |
4 x 3,8 L (1 gal) |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12560047
|
Epredia™
9990375 |
50 x 120 ml, rempli à 60 ml |
1025.00€
50 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Conservateur mucoliquéfiant prêt à l’emploi
- Liquéfie (sous agitation) les échantillons cytologiques mucoïdes
- Préserve les détails cellulaires
- Conservation à court terme des échantillons
- Histologie
- Cytologie
Spécification
Rouge clair | |
Shandon Mucolexx | |
Offre une conservation à court terme des échantillons | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P235-Tenir au frais.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l