Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Marque:  Epredia™ 9990371
Code produit. 10473770
  • 89.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conservateur mucoliquéfiant prêt à l’emploi
  • Liquéfie (sous agitation) les échantillons cytologiques mucoïdes
  • Préserve les détails cellulaires
  • Conservation à court terme des échantillons
  • Histologie
  • Cytologie
Spécification
Spécification
Rouge clair
4 x 3,8 L (1 gal)
Liquide
Shandon Mucolexx
Offre une conservation à court terme des échantillons