Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Marque: Thermo Scientific™ 01092
Description
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Pour une utilisation avec les godets Thermo Scientific H-6000.
- Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 ml (flacons), 6 × 550 ml (poches de sang) et 132 × 7 ml (tubes). Dia. ext. max. × L : 70 x 160 mm
Spécification
6 flacons de 250 ml | |
Nacelle H-6000A pour rotor de centrifugeuse à faible vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus |