Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Marque: Thermo Scientific™ 00857
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Pour une utilisation avec les godets Thermo Scientific H-6000.
- Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 ml (flacons), 6 × 550 ml (poches de sang) et 132 × 7 ml (tubes). Dia. ext. max. × L : 70 x 160 mm
Spécification
Adaptateur de godet | |
Tubes de prélèvement sanguin de 5 ml | |
48 |
Tube de prélèvement sanguin de 5 ml | |
Nacelle H-6000A pour rotor de centrifugeuse à faible vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A > Prélèvement sanguin ; 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu