Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Phusion U Hot Start
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une enzyme de correction (25 x Taq) avec une mutation exclusive pour lire les uraciles et incorporer les dUTP.
191.00€ - 828.00€
Spécification
Contenu et stockage Inclut :
• Polymérase d’ADN à démarrage à chaud Phusion U, 2 U/μl
• Tampon Phusion HF 5X
• Tampon GC Phusion 5X
• DMSO
Tampons HF et GC Phusion fournissant 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale.
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase à démarrage à chaud
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
15220143
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
F555S
100 Reactions
191.00€
100 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15230143
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
F555L
500 Reactions
828.00€
500 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une nouvelle enzyme de haute fidélité conçue à l’aide de la technologie de fusion. En raison d’une mutation exclusive dans la poche de liaison dUTP de Phusion, Phusion U surmonte une limitation importante des enzymes de correction d’épreuves : il est capable d’incorporer le dUTP et de lire à travers l’uracile présent dans les modèles d’ADN.
En plus de la possibilité d’utilisation de l’uracile, Phusion U présente toutes les propriétés supérieures des autres ADN polymérases Phusion : grande précision, grande vitesse, capacité à amplifier de longs amplicons jusqu’à 20 kb et une grande spécificité avec le démarrage à chaud basé sur Affibody. Ces caractéristiques font de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud un excellent choix pour des applications importantes telles que l’amplification de l’ADN converti en bisulfate ou endommagé, ainsi que l’utilisation du contrôle de la contamination par le report.
L’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud est également disponible aux formats de mélanges Master Mix et Green. Le mélange PCR Master Mix Hot Start Phusion U est un mélange 2X pratique conçu pour minimiser le nombre d’étapes de pipetage. Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur. Le format Phusion U Green est une combinaison de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U et des tampons Phusion Green 5X. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les performances du Phusion U et est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN.
Points clés
  • Précision : ADN polymérase à très haute fidélité (25 x Taq)
  • Tolérance à l’uracile : conçu pour incorporer le dUTP et amplifier les modèles contenant de l’uracile
  • Spécificité : démarrage à chaud pour une amplification non spécifique réduite et une dégradation de l’amorce.
  • Vitesse : temps d’extension courts (15 à 30 s / kb)
  • Dépôt direct des produits issus de la PCR sur les gels
Applications
  • Amplification d’ADN converti en bisulfate
  • Amplification d’ADN endommagé ou âgé
  • Contrôle de la contamination par report
  • Méthodes de clonage basées sur uracile-excision (USER)
Comprend :
ADN polymérase Hot Start Phusion U (F-555)
  • ADN polymérase Hot Start Phusion U, 2 U / μl
  • 5 X Tampon Phusion HF
  • 5 X Tampon Phusion GC
  • DMSO
Les tampons Phusion HF et Phusion GC fournissent tous les deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1x.
ADN polymérase Hot Start Phusion U Green (F-556)
  • ADN polymérase Hot Start Phusion U, 2 U / μl
  • 5 X Tampon Phusion Green HF
  • 5 X Tampon Phusion Green GC
  • DMSO
Les tampons HF Phusion vert et GC Phusion Green donnent 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale 1X.
Master Mix PCR Hot Start Phusion U
  • Master Mix PCR 2X Phusion U (ADN polymérase Hot Start Phusion U, tampon de réaction 2X, 3 mM de MgCl2, 400 μm de chaque dATP, dTTP, dCTP et dGTP)
  • Eau, exempte de nucléase
Danger : Non
Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants et 50 % de glycérol.
Conservation : -20°C
Spécification
Spécification
Inclut :
• Polymérase d’ADN à démarrage à chaud Phusion U, 2 U/μl
• Tampon Phusion HF 5X
• Tampon GC Phusion 5X
• DMSO
Tampons HF et GC Phusion fournissant 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale.
Conserver à -20°C.
ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud
ADN polymérase à démarrage à chaud
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
25 X
Arrondi
20 kb
Élevé
Rapide
Dry Ice
2 U/µl
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Autonome
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.