Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Phusion U Hot Start
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une enzyme de correction (25 x Taq) avec une mutation exclusive pour lire les uraciles et incorporer les dUTP.
Marque:  Thermo Scientific™ F555L
552.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15230143
  • 828.00€ / 500 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une nouvelle enzyme de haute fidélité conçue à l’aide de la technologie de fusion. En raison d’une mutation exclusive dans la poche de liaison dUTP de Phusion, Phusion U surmonte une limitation importante des enzymes de correction d’épreuves : il est capable d’incorporer le dUTP et de lire à travers l’uracile présent dans les modèles d’ADN.
En plus de la possibilité d’utilisation de l’uracile, Phusion U présente toutes les propriétés supérieures des autres ADN polymérases Phusion : grande précision, grande vitesse, capacité à amplifier de longs amplicons jusqu’à 20 kb et une grande spécificité avec le démarrage à chaud basé sur Affibody. Ces caractéristiques font de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud un excellent choix pour des applications importantes telles que l’amplification de l’ADN converti en bisulfate ou endommagé, ainsi que l’utilisation du contrôle de la contamination par le report.
L’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud est également disponible aux formats de mélanges Master Mix et Green. Le mélange PCR Master Mix Hot Start Phusion U est un mélange 2X pratique conçu pour minimiser le nombre d’étapes de pipetage. Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur. Le format Phusion U Green est une combinaison de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U et des tampons Phusion Green 5X. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les performances du Phusion U et est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN.
Points clés
Précision : ADN polymérase très haute fidélité (25x Taq)
Tolérance à l’uracile : conçue pour incorporer les dUTP et amplifier les modèles contenant de l’uracile
Spécificité : démarrage à chaud pour permettre une amplification non spécifique réduite et une dégradation de l’amorce.
Vitesse - délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
• Chargement direct des produits PCR sur gels
Applications
• Amplification de l’ADN transformé en bisulfite
• Amplification de l’ADN endommagé ou vieux
• Contrôle de la contamination croisée
• Méthodes de clonage basées sur la méthode USER
Comprend
ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud (F-555)
• ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, 2 U / μl
• Tampon Phusion HF 5X
• Tampon Phusion GC 5X
• DMSO
Les tampons Phusion HF et Phusion GC fournissent tous les deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1X.
ADN polymérase à démarrage à chaud Phusion U vert (F-556)
• ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, 2 U / μl
• Tampon HF Phusion Green 5X
• Tampon GC Phusion Green 5X
• DMSO
Les tampons HF et GC Phusion Green fournissent tous deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1X.
Mélange PCR Master Mix PCR U Hot Start Phusion
• Mélange PCR Master Mix PCR Phusion U 2X (ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, tampon de réaction 2X, 3 mM de MgCl2, 400 μM de chaque dATP, dTTP, dCTP et dGTP)
• Eau, sans nucléase
Danger : non
> Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants et 50 % de glycérol.
> Conservation : -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/μL
• 5X Phusion HF & GC Buffers
• DMSO
• 50 mM MgCl2 solution
Phusion HF Buffer and Phusion GC Buffers each provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1X concentration.
Store at -20°C.
ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud
ADN polymérase à démarrage à chaud
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
25 X
500 Reactions
Autonome
Élevé
Rapide
Dry Ice
2 U/µl
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Arrondi
20 kb
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.