Learn More
Thermo Scientific™ Mélanges Master Mix Luminaris Probe qPCR à ROX faible
Le master Mix qPCR prêt à l’emploi se mélange à l’UDG prémélangé optimisé pour la détection de sonde à l’aide du protocole de cycle standard. Mélanges Master Mix disponibles avec ou sans couleur bleue.
246.00€ - 3545.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi, Détection d’agents pathogènes |
---|---|
Concentration | 2X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13575240
|
Thermo Scientific™
K0941 |
Réaction 250 x 20°μl |
246.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13595240
|
Thermo Scientific™
K0942 |
500 réactions de 20 μl |
454.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13585240
|
Thermo Scientific™
K0943 |
1250 réactions de 20 μl |
1040.00€
1250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13505250
|
Thermo Scientific™
K0944 |
Réaction 5000 x 20°μl |
3545.00€
5000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris Probe qPCR Master Mix (incolore)
• Luminaris Probe Low ROX qPCR Master Mix
Specifications
Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi, Détection d’agents pathogènes | |
2X |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans