Learn More
Thermo Scientific™ Mélanges Master Mix Luminaris Probe qPCR à ROX faible
Le master Mix qPCR prêt à l’emploi se mélange à l’UDG prémélangé optimisé pour la détection de sonde à l’aide du protocole de cycle standard. Mélanges Master Mix disponibles avec ou sans couleur bleue.
Marque:  Thermo Scientific™ K0944
1772.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13505250
  • 3545.00€ / 5000 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris Probe qPCR Master Mix (incolore)
• Luminaris Probe Low ROX qPCR Master Mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2x Sonde Luminaris Low ROX qPCR Master Mix (4 X 12,5 ml) : comprend la polymérase Taq à démarrage à chaud, l’UDG et les dNTPs (également dUTP) dans un tampon PCR incolore optimisé ; fourni avec 40x tampon d’échantillon jaune et (2 x 30 ml) d’eau exempte de nucléase. Conserver le Master Mix à -20°C pour un stockage à long terme ou à 4°C pendant un mois maximum. Le colorant ROX est sensible à la lumière et doit être protégé de la lumière directe. Lorsqu’il est stocké à -20°C, l’activité complète du mélange se conserve pendant au moins 24 mois comme indiqué sur l’étiquette du tube.
Réaction 5000 x 20°μl
Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi, Détection d’agents pathogènes
2X