Learn More
Fisherbrand™ Pinces d’extension à trois broches Castaloy™
Maintenez des formes irrégulières à n’importe quel angle, sûrement et en toute sécurité
12.15€ - 31.83€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince d’extension |
Comprend | Manchon en fibre de verre et en vinyle |
Jaw Type | 3 broches |
Includes: Fiberglass and vinyl sleeves
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Dimensions (métrique) de la poignée | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Dimensions (métrique) de la poignée | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11343982
|
Fisherbrand™
057696Q |
17 cm | 2,5 cm | D.E. du bras d’extension : 0,8cm (0,31 in) | N/A | N/A | N/A | |||||
10526112
|
Fisherbrand™
057697Q |
22 cm | 5,71 cm | D.E. du bras d’extension : 1,1 cm (0,43 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les pinces d’extension robustes vous permettent de maintenir les objets de formes irrégulières à n’importe quel angle, en toute sûreté et sécurité.
- Deux vis de réglage séparées garantissent une pression uniforme et précise sur le verre et minimisent les risques de casse
- Les pinces sont facilement réglables pour varier l’angle de maintien, la distance par rapport au support
Spécification
1 de chaque | |
Pince d’extension | |
Manchon en fibre de verre et en vinyle | |
3 broches |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pinces d’extension à trois broches Castaloy™