Learn More
Fisherbrand™ Pinces d’extension à trois broches Castaloy™
Maintenez des formes irrégulières à n’importe quel angle, sûrement et en toute sécurité
Marque:  Fisherbrand™ 057697Q
Code produit. 10526112
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Fiberglass and vinyl sleeves
Description
Description
Les pinces d’extension robustes vous permettent de maintenir les objets de formes irrégulières à n’importe quel angle, en toute sûreté et sécurité.
  • Deux vis de réglage séparées garantissent une pression uniforme et précise sur le verre et minimisent les risques de casse
  • Les pinces sont facilement réglables pour varier l’angle de maintien, la distance par rapport au support
Spécification
Spécification
1 de chaque
Manchon en fibre de verre et en vinyle
22 cm
5,71 cm
3 broches
Pince d’extension
8,75 in
D.E. du bras d’extension : 1,1 cm (0,43 po)
2,25 in