Learn More
Fisherbrand™ Pinces d’extension à trois broches Castaloy™
Maintenez des formes irrégulières à n’importe quel angle, sûrement et en toute sécurité
Marque:  Fisherbrand™ 057696Q
Code produit. 11343982
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Fiberglass and vinyl sleeves
Description
Description
Les pinces d’extension robustes vous permettent de maintenir les objets de formes irrégulières à n’importe quel angle, en toute sûreté et sécurité.
  • Deux vis de réglage séparées garantissent une pression uniforme et précise sur le verre et minimisent les risques de casse
  • Les pinces sont facilement réglables pour varier l’angle de maintien, la distance par rapport au support
Spécification
Spécification
1 de chaque
Fibre de verre (manchon), vinyle (manchon)
6,5 po
D.E. du bras d’extension : 0,8cm (0,31 in)
1 po
Pince d’extension
Manchon en fibre de verre et en vinyle
17 cm
2,5 cm
3 broches