Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette ART™ SoftFit L™, avec filtre, à faible rétention, rack à charnière, prêt pour la PCR
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Marque: Thermo Scientific™ 2749-05-HR
120.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Compatibles avec les pipettes Rainin™ LTS. Bénéficiez d’une précision exceptionnelle à chaque fois.
- Les pointes à filtre SoftFit L protègent la pipette de toute contamination par des aérosols
- Les pointes à faible rétention optimisent la distribution des échantillons
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
20 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières | |
À filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
20 μl | |
Stérile | |
20 L | |
4,86 cm | |
Rack à charnière | |
Rouge | |
SoftFit L |