Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette ART™ SoftFit L™, avec filtre, à faible rétention, rack à charnière, prêt pour la PCR
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
157.00€ - 225.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Rack à charnière |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11515464
|
Thermo Scientific™
2739-05-HR |
300 μl |
157.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11575454
|
Thermo Scientific™
2749-05-HR |
20 μl |
186.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11595454
|
Thermo Scientific™
2769-05-HR |
200 μl |
225.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12398462
|
Thermo Scientific™
2779-05-HR |
1000 μl |
186.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12348472
|
Thermo Scientific™
2789-05-HR |
1200 μl |
186.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compatibles avec les pipettes Rainin™ LTS. Bénéficiez d’une précision exceptionnelle à chaque fois.
- Les pointes à filtre SoftFit L protègent la pipette de toute contamination par des aérosols
- Les pointes à faible rétention optimisent la distribution des échantillons
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Rack à charnière | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
Stérile | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
SoftFit L |