Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage en polypropylène à 384 puits Abgene™
Plaque de microarray à 384 puits avec fond de puits pyramidal pour une récupération maximale des échantillons.
341.00€ - 621.00€
Spécification
Code-barres | Personnalisable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI |
Format | Étalon |
Description | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Array | 16 x 24 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10701534
|
Thermo Scientific™
AB-0781 |
120 μl | Carré | Naturel | PCR Ready |
356.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10324663
|
Thermo Scientific™
AB-0781/K |
120 μl | Triangulaire | Noir | PCR Ready | N/A | |||
10602674
|
Thermo Scientific™
AB-1178 |
250 μl | Carré | Naturel | PCR Ready |
406.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11514764
|
Thermo Scientific™
AB-0862 |
300 μl | Carré | Naturel | PCR Ready | N/A | |||
10532255
|
Thermo Scientific™
AB-1056 |
55 μl | Rond | Naturel | PCR Ready |
341.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Toutes les plaques Thermo Scientific sont fabriquées dans notre salle blanche pour garantir la qualité moléculaire. Notre large gamme de plaques en PP offre d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, facilitant la manipulation, le stockage ou le transport de dilutions et aliquotes. Toutes les plaques sont de format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
Points clés- Fond de puits pyramidal pour faciliter la récupération des échantillons
- Des bords élevés discrets autour de chaque puits pour une étanchéité efficace et pour réduire le risque de contamination croisée
- Bords d’angle surélevés supplémentaires pour protéger les bords des joints
Dangers : Aucun
Force centrifuge maximale : 5000 g
Vol max (joint de film) : 120 μl
Conditions de stockage : conditions ambiantes
Spécification
Personnalisable | |
Étalon | |
16 x 24 | |
PP à faible liaison | |
Microplaque | |
Polypropylène | |
Salle blanche | |
Oui | |
5000 xG | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
Abgene™ | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
384 | |
Non traité | |
Récupération optimale des échantillons | |
50 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |