Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage en polypropylène à 384 puits Abgene™
GREENER_CHOICE
Plaque de microarray à 384 puits avec fond de puits pyramidal pour une récupération maximale des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-1056
321.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10532255
  • 341.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Toutes les plaques Thermo Scientific sont fabriquées dans notre salle blanche pour garantir la qualité moléculaire. Notre large gamme de plaques en PP offre d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, facilitant la manipulation, le stockage ou le transport de dilutions et aliquotes. Toutes les plaques sont de format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
Points clés
  • Fond de puits pyramidal pour faciliter la récupération des échantillons
  • Des bords élevés discrets autour de chaque puits pour une étanchéité efficace et pour réduire le risque de contamination croisée
  • Bords d’angle surélevés supplémentaires pour protéger les bords des joints
Film de scellage ultra-clair Chaleur adhésive
Dangers : Aucun
Force centrifuge maximale : 5000 g
Vol max (joint de film) : 120 μl
Conditions de stockage : conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Personnalisable
Étalon
16 x 24
50 boîtes
Abgene™
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène
PP
384
Salle blanche
Rond
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
50
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
PCR Ready
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoclavables
PP à faible liaison
Naturel
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
55 μl
45 μl
Non traité
Oui
5000 ×g
10
Oui
ANSI/ SLAS Standard