Learn More
Sulfate de thallium(I), Honeywell Fluka™
Purum, ≥ 98,0 % (RT)
60.56€ - 1100.00€
Identifiants chimiques
CAS 7446-18-6
Formule moléculaire O4STl2
Poids moléculaire (g/mol) 504.816
Numéro MDL MFCD00011278
Clé InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CID PubChem 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nom IUPAC sulfate de thallium(1+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15677370
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
88290-25G
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15667370
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
88290-100G
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15687370
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
88290-500G
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7446-18-6
504.816
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
24833
sulfate de thallium(1+)
O4STl2
MFCD00011278
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CHEBI:81836
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spécification
Thallium(I) sulfate
O4STl2
MFCD00011278
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
504.816
CHEBI:81836
≥98% (RT)
7446-18-6
Tl2SO4
UN1707
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
sulfate de thallium(1+)
24833
504.83g/mol
6.77g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264-P273-P301 + P310-P314
missing translation for 'rtecsNumber' : XG6800000