Learn More
Sulfate de thallium(I), Honeywell Fluka™
Code produit. 15667370
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Purum, ≥ 98,0 % (RT)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-18-6
Formule moléculaire O4STl2
Poids moléculaire (g/mol) 504.816
Numéro MDL MFCD00011278
Clé InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CID PubChem 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nom IUPAC sulfate de thallium(1+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(I) sulfate
Quantité 100 g
Formule linéaire Tl2SO4
Numéro UN UN1707
Poids de la formule 504.83g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (RT)
Densité 6.77g/mL at 25°C