Learn More
Acétate de thallium(I), 99,995 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
275.37€ - 990.93€
Identifiants chimiques
CAS | 563-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.448 |
Numéro MDL | MFCD00013045 |
Clé InChI | CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thallium i acetate |
CID PubChem | 131675083 |
Nom IUPAC | Acide acétique ; hydrogène moléculaire ; thallium |
SMILES | [HH].CC(=O)O.[Tl] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011842.14 |
25 g |
275.37€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011842.22 |
100 g |
990.93€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
563-68-8 | |
266.448 | |
CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N | |
131675083 | |
[HH].CC(=O)O.[Tl] |
C2H6O2Tl | |
MFCD00013045 | |
thallium i acetate | |
Acide acétique ; hydrogène moléculaire ; thallium |
Spécification
Thallium(I) acetate | |
563-68-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00013045 | |
3693914 | |
thallium i acetate | |
CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide acétique ; hydrogène moléculaire ; thallium | |
131675083 | |
99.995% | |
Hygroscopic |
131°C | |
Agrégats cristallins humides | |
C2H6O2Tl | |
UN1707 | |
14,9257 | |
Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone. | |
[HH].CC(=O)O.[Tl] | |
266.448 | |
263.42 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-257-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Thallium (I) acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Thallium(I) acetate