Learn More
Acétate de thallium(I), 99,995 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-68-8
Formule moléculaire C2H6O2Tl
Poids moléculaire (g/mol) 266.448
Numéro MDL MFCD00013045
Clé InChI CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thallium i acetate
CID PubChem 131675083
Nom IUPAC Acide acétique ; hydrogène moléculaire ; thallium
SMILES [HH].CC(=O)O.[Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(I) acetate
Point de fusion 131°C
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1707
Beilstein 3693914
Merck Index 14,9257
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone.
Poids de la formule 263.42
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thallium (I) acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thallium(I) acetate