Learn More
2,4-pentanedionate de thallium(I), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
47.10€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14219-90-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7O2Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.489 |
Numéro MDL | MFCD00013506 |
Clé InChI | QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M |
Synonyme | thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate |
CID PubChem | 71311301 |
Nom IUPAC | [(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxythallium |
SMILES | CC(=CC(=O)C)O[Tl] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14219-90-0 | |
303.489 | |
QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M | |
71311301 | |
CC(=CC(=O)C)O[Tl] |
C5H7O2Tl | |
MFCD00013506 | |
thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate | |
[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxythallium |
Spécification
Thallium (I) 2,4-pentanedionate | |
14219-90-0 | |
C5H7O2Tl | |
UN1707 | |
QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M | |
[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxythallium | |
71311301 | |
≥97% |
>134°C | |
Cristalline | |
MFCD00013506 | |
thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate | |
CC(=CC(=O)C)O[Tl] | |
303.489 | |
303.5 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-081-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante