Learn More
2,4-pentanedionate de thallium(I), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304909
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14219-90-0
Formule moléculaire C5H7O2Tl
Poids moléculaire (g/mol) 303.489
Numéro MDL MFCD00013506
Clé InChI QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Synonyme thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
CID PubChem 71311301
Nom IUPAC [(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxythallium
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Point de fusion >134°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Numéro UN UN1707
Poids de la formule 303.5
Pourcentage de pureté ≥97%