Learn More
Acétate thallique, 98 %, Thermo Scientific™
41.59€ - 481.40€
Identifiants chimiques
CAS 2570-63-0
Formule moléculaire C6H9O6Tl
Poids moléculaire (g/mol) 381.51
Numéro MDL MFCD00008698
Synonyme Acetic acid, thallium(III) salt
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10762084
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
420750050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10381781
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
420750250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10299460
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
420751000
100 g Flacon en verre
481.40€
100g
Identifiants chimiques
2570-63-0
381.51
Acetic acid, thallium(III) salt
C6H9O6Tl
MFCD00008698
Spécification
Thallic acetate
98%
Blanc
98%
(CH3CO2)3Tl
02, 96
15, 9406
Solubility in water: decomposes
381.51
Authentic
182°C
2570-63-0
Poudre cristalline
C6H9O6Tl
MFCD00008698
01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Acetic acid, thallium(III) salt
381.51
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-913-2
missing translation for 'tsca' : TSCA