Learn More
Acétate thallique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10381781
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 2570-63-0
Formule moléculaire C6H9O6Tl
Poids moléculaire (g/mol) 381.51
Numéro MDL MFCD00008698
Synonyme Acetic acid, thallium(III) salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallic acetate
Point de fusion 182°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 381.51
Pourcentage de pureté 98%