Learn More
Texwipe™ Lingettes Vertex™
Pour une résistance maximale à l’abrasion
Marque:  Texwipe™ TX29
Code produit. 15515130
Description
Description
  • 100 % polyester
  • Lingette sèche
  • Conception à double maille
  • Bords coupés au laser
  • non stériles
  • Disponibles en haute durabilité, en haute absorbance et en série Microdenier
  • La capacité d’absorption est comprise entre 350 et 450 ml/m2
Spécification
Spécification
Essuyeurs à sec
22,9 cm x 22,9 cm
22,9 cm
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Laser scellé tranchant
Idéal pour une utilisation sur les surfaces à bords tranchants et le contrôle des déversements
Non stérile
9 in
9 in
Polyester
Double tricotage
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
150/Sachet
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes Vertex™ > Capacité d’absorption : 350 ml/m2 ; L x l : 9 x 9 po ; 150/sachet