Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants pour marquage des tissus Epredia™ Shandon™.
Marque:  Epredia™ 3120125
Code produit. 10830020
Description
Description
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants de tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Ce pigment à pouvoir de liaison spécial recouvre les tissus de manière homogène sans pénétrer sous la surface tissulaire
  • N’interfère pas avec l’interprétation du diagnostic
  • Séchage rapide et facile à utiliser ; diminue le facteur temps dans les coupes congelées urgentes
Informations de commande :
Disponibles individuellement ou sous forme de kit (incluant chacun une bouteille de noir, de bleu, de jaune, de rouge et de vert ; 50 bâtonnets applicateurs ; un support de stockage).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Tissue Marking Dye
59 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Nom du produit
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus > Tissue marking dye; Black