Learn More
Texwipe™ Têtes de rechange AlphaMop™
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
87.55€ - 125.77€
Spécification
Type de produit | Replacement Head |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (équipement) | AlphaMop |
Color-coded | No |
Matériau | Thermoplastic |
Code produit | Marque | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17915241
|
Texwipe™
TX7108AH |
Autoclavable |
125.77€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633249
|
Texwipe™
TX7108H |
Non autoclavable |
87.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Replacement Head | |
AlphaMop | |
Thermoplastic |
Non-sterile | |
No |